DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
H-DL-Dab·2HCl, H-DL-Dab.2HCl
D1175-1G
D1175-25G
D1175-5G
TCIAD1175-1GEA
94.6
EUR
TCIAD1175-1G
TCIAD1175-25G
TCIAD1175-5G
DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
Formule:
C₄H₁₀N₂O₂·₂HCl |
Numéro MDL:
MFCD00012910 Numéro CAS: 65427-54-5 EINECS: 265-774-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 201.0 to 205.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |