Imprimer
3,6-Diméthyl-4-octyne-3,6-diol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Dihydroxy-3,6-dimethyl-4-octyne
D1168-25G D1168-500G
TCIAD1168-25GEA 23.1 EUR
TCIAD1168-25G TCIAD1168-500G
3,6-Diméthyl-4-octyne-3,6-diol ≥98.0% (par GC)
3,6-Diméthyl-4-octyne-3,6-diol
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Numéro MDL: MFCD00004480
Numéro CAS: 78-66-0
EINECS: 201-131-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency