Imprimer
4,4'-Di-n-octyloxyazoxybenzene ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
D1123-1G D1123-5G
TCIAD1123-1GEA 185 EUR
TCIAD1123-1G TCIAD1123-5G
4,4'-Di-n-octyloxyazoxybenzene ≥97.0% (par HPLC, azote total)
4,4'-Di-n-octyloxyazoxybenzene
Formule: C₂₈H₄₂N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00059445
Numéro CAS: 25729-12-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Mesomorphic range 79.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency