Imprimer
O-(4-Hydroxyphényl)-3,5-diiodo-L-tyrosine ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,5-Diiodo-L-thyronine, (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
D1119-1G D1119-100MG D1119-5G
TCIAD1119-1GEA 126 EUR
TCIAD1119-1G TCIAD1119-100MG TCIAD1119-5G
O-(4-Hydroxyphényl)-3,5-diiodo-L-tyrosine ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
O-(4-Hydroxyphényl)-3,5-diiodo-L-tyrosine
Formule: C₁₅H₁₃I₂NO₄
Numéro MDL: MFCD00064987
Numéro CAS: 1041-01-6
EINECS: 213-867-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +26.0 to +30.0 deg (C=1, 1mol/L HCl:EtOH=1:2)