Imprimer
Bis(2-benzamidophenyl)disulphide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D1102-25G D1102-500G
TCIAD1102-25GEA 18.7 EUR
TCIAD1102-25G TCIAD1102-500G
Bis(2-benzamidophenyl)disulphide ≥98.0% (sur base azote total)
Bis(2-benzamidophenyl)disulphide
Formule: C₂₆H₂₀N₂O₂S₂
Numéro MDL: MFCD00043806
Numéro CAS: 135-57-9
EINECS: 205-201-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 145.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency