Imprimer
2,3-Dibromo-2,3-diméthylbutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pinacol Dibromide, sym-Dibromotetramethylethane
D1067-25G D1067-5G
TCIAD1067-25GEA 147 EUR
TCIAD1067-25G TCIAD1067-5G
2,3-Dibromo-2,3-diméthylbutane ≥98.0% (par GC)
2,3-Dibromo-2,3-diméthylbutane
Formule: C₆H₁₂Br₂
MW: 243.97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053168
Numéro CAS: 594-81-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency