Imprimer
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-leucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D1033-1G D1033-100MG
TCIAD1033-1GEA 127 EUR
TCIAD1033-1G TCIAD1033-100MG
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-leucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-leucine
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₆
Numéro MDL: MFCD00038102
Numéro CAS: 1655-57-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +54.0 to +59.0 deg (C=0.5, NaHCO3 aq. (4%))
Solubility in Methanol almost transparency