Imprimer
Methyl cis-13-docosenoate ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: cis-13-Docosenoic Acid Methyl Ester, Methyl Erucate, (Z)-Methyl docos-13-enoate, Erucic Acid Methyl Ester
D1017-25ML D1017-500ML
TCIAD1017-25MLEA 52.8 EUR
TCIAD1017-25ML TCIAD1017-500ML
Methyl cis-13-docosenoate ≥90.0% (par GC)
Methyl cis-13-docosenoate
Formule: C₂₃H₄₄O₂
MW: 352.60 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Point d'éclair: 33°C
Numéro MDL: MFCD00027343
Numéro CAS: 1120-34-9
EINECS: 214-305-3
ONU: 3272
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 90.0 %