Imprimer
Dodecylbenzene (mixture of branched chain isomers), type "hard"
Fournisseur: TCI
Synonyms: Alkylbenzene, Laurylbenzene
D0988-25ML D0988-500ML
TCIAD0988-25MLEA 18.7 EUR
TCIAD0988-25ML TCIAD0988-500ML
Dodecylbenzene (mixture of branched chain isomers), type "hard"
Dodecylbenzene (mixture of branched chain isomers)
Formule: C₁₈H₃₀
Point d'éclair: 124°C
Numéro MDL: MFCD00008974
Numéro CAS: 25265-78-5
EINECS: 246-772-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) multi component mixture
Average alkylchain length 11.0 to 13.0