Imprimer
2,2'-Dithiodipropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0946-25G D0946-5G
TCIAD0946-25GEA 449 EUR
TCIAD0946-25G TCIAD0946-5G
2,2'-Dithiodipropionic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2'-Dithiodipropionic acid
Formule: C₆H₁₀O₄S₂
MW: 210.26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059649
Numéro CAS: 4775-93-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %