Imprimer
Diisopropylamine hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D0926-25G D0926-500G
TCIAD0926-25GEA 45.1 EUR
TCIAD0926-25G TCIAD0926-500G
Diisopropylamine hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Diisopropylamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₅N
MW: 137.65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00034860
Numéro CAS: 819-79-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 215.0 to 220.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency