Imprimer
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée, hydraté ≥95.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cozymase, beta-DPN, Coenzyme I, beta-Nicotinamide Adenine dinucleotide hydrate, oxidized form, beta-Diphosphopyridine Nucleotide, beta-NAD
D0919-1G D0919-5G
TCIAD0919-1GEA 62.7 EUR
TCIAD0919-1G TCIAD0919-5G
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée, hydraté ≥95.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Nicotinamide adenine dinucleotide, forme oxydée, hydraté
Formule: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂·H₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036253
Numéro CAS: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 14,06344
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
abs-ratio (a/b) 0.80 to 0.86 (E250/E260)
abs-ratio (2a/2b) 0.19 to 0.23 (E280/E260)
Molar extinction coefficient 17,000 to 18,500 (H2O, 260.0 nm) (calcd.on anh.substance)