Imprimer
1,4-Diphenylsemicarbazide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0913-25G D0913-5G
TCIAD0913-25GEA 224 EUR
TCIAD0913-25G TCIAD0913-5G
1,4-Diphenylsemicarbazide ≥98.0% (par HPLC)
1,4-Diphenylsemicarbazide
Formule: C₁₃H₁₃N₃O
Numéro MDL: MFCD00020635
Numéro CAS: 621-12-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 177.0 to 183.0 deg-C