Imprimer
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D0897-25G D0897-500G
TCIAD0897-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0897-25G TCIAD0897-500G
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate
Formule: C₁₅H₁₀N₂O₂
Point d'ébullition: 184°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036131
Numéro CAS: 101-68-8
EINECS: 202-966-0
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Butylamine Method) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency