Imprimer
Di(ɑ-phenylethyl) sulphide (DL and meso mixture)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Phenylethyl Sulphide
D0889-25G D0889-5G
TCIAD0889-25GEA 404 EUR
TCIAD0889-25G TCIAD0889-5G
Di(ɑ-phenylethyl) sulphide (DL and meso mixture)
Di(alpha-phenylethyl) sulphide (DL and meso mixture)
Formule: C₁₆H₁₈S
Numéro MDL: MFCD00026342
Numéro CAS: 838-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 55.0 % (total of isomers)