Imprimer
4,4'-Dinitrodiphenyl ether ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0832-1G D0832-10G
TCIAD0832-1GEA 17.6 EUR
TCIAD0832-1G TCIAD0832-10G
4,4'-Dinitrodiphenyl ether ≥99.0% (par GC)
4,4'-Dinitrodiphenyl ether
Formule: C₁₂H₈N₂O₅
Numéro MDL: MFCD00059182
Numéro CAS: 101-63-3
EINECS: 202-961-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 142.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency