Imprimer
2,2'-Dinaphthyl ether ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0811-10G D0811-25G
TCIAD0811-10GEA 142 EUR
TCIAD0811-10G TCIAD0811-25G
2,2'-Dinaphthyl ether ≥99.0% (par GC)
2,2'-Dinaphthyl ether
Formule: C₂₀H₁₄O
Point d'ébullition: 250°C
Numéro MDL: MFCD00015447
Numéro CAS: 613-80-9
EINECS: 210-356-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency