Imprimer
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N-Dimethylnaphthalen-2-amine, 2-Dimethylaminonaphthalene
D0756-1G D0756-5G
TCIAD0756-1GEA 62.7 EUR
TCIAD0756-1G TCIAD0756-5G
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine ≥98.0% (par GC)
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Point d'ébullition: 305°C
Numéro MDL: MFCD00059550
Numéro CAS: 2436-85-3
EINECS: 219-432-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 45.0 to 47.0 deg-C