Imprimer
Sodium dimethyldithiocarbamate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Sodium Dimethyldithiocarbamate Dihydrate, Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt dihydrate
D0716-25G D0716-500G
TCIAD0716-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0716-25G TCIAD0716-500G
Sodium dimethyldithiocarbamate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium dimethyldithiocarbamate dihydrate
Formule: C₃H₁₀NNaO₂S₂
MW: 179.24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150729
Numéro CAS: 128-04-1
EINECS: 204-876-7
ONU: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %