Dimethylammonium dimethyldithiocarbamate 95,0 Titrimetric
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Dimethyldithiocarbamic Acid Dimethylammonium Salt
D0715-25G
D0715-5G
TCIAD0715-25GEA
161
EUR
TCIAD0715-25G
TCIAD0715-5G
Dimethylammonium dimethyldithiocarbamate 95,0 Titrimetric
Dimethylammonium dimethyldithiocarbamate
Formule:
C₅H₁₄N₂S₂ MW: 166.30 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00067267 Numéro CAS: 598-64-1 EINECS: 209-945-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 129.0 to 133.0 deg-C |