Imprimer
Sodium-2,4-dimethylbenzenesulphonate monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
D0682-25G D0682-500G
TCIAD0682-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0682-25G TCIAD0682-500G
Sodium-2,4-dimethylbenzenesulphonate monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-2,4-dimethylbenzenesulphonate monohydrate
Formule: C₈H₁₀O₃S
Numéro MDL: MFCD00041883
Numéro CAS: 142063-30-7
EINECS: 212-567-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0c594a3b45055137fa32b377a8af31be254a7cc&vid=438cc84fe9b7e483da78b855ac7ca33bfb432efc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (as Monohydrate)