Imprimer
m-Xylene-4-sulphonic acid hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethylbenzenesulphonic acid
D0680-25G D0680-500G
TCIAD0680-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0680-25G TCIAD0680-500G
m-Xylene-4-sulphonic acid hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
m-Xylene-4-sulphonic acid hydrate
Formule: C₈H₁₀O₃S
MW: 186.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007483
Numéro CAS: 88-61-9
EINECS: 201-843-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 58.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency