Imprimer
4,5-Dihydroxybenzene-1,3-disulfonate de disodium monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Catechol-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate, 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulphonic acid disodium salt monohydrate, Tiron monohydrate, 3,5-Pyrocatecholdisulphonic acid disodium salt monohydrate, Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate monohydrate
D0567-25G D0567-250G
TCIAD0567-25GEA 34.1 EUR
TCIAD0567-25G TCIAD0567-250G
4,5-Dihydroxybenzene-1,3-disulfonate de disodium monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,5-Dihydroxybenzene-1,3-disulfonate de disodium monohydraté
Formule: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
MW: 332.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007473
Numéro CAS: 149-45-1
EINECS: 205-741-5
Merck Index: 14,09465
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Suitability for Titanium-analysis to pass test