Diéthyle 2,4,6-triméthyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0558-1G
D0558-5G
D0558-25G
TCIAD0558-1GEA
17.6
EUR
TCIAD0558-1G
TCIAD0558-5G
TCIAD0558-25G
Diéthyle 2,4,6-triméthyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Diéthyle 2,4,6-triméthyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate
Formule:
C₁₄H₂₁NO₄ |
Numéro MDL:
MFCD00005950 Numéro CAS: 632-93-9 EINECS: 211-188-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 129.0 to 133.0 deg-C |