Imprimer
N,N-Diethyl-o-toluidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Diethyl-2-methylaniline, 2-Diethylaminotoluene
D0531-25ML D0531-5ML
TCIAD0531-25MLEA 448 EUR
TCIAD0531-25ML TCIAD0531-5ML
N,N-Diethyl-o-toluidine ≥98.0% (par GC)
N,N-Diethyl-o-toluidine
Formule: C₁₁H₁₇N
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD00059227
Numéro CAS: 606-46-2
EINECS: 210-119-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %