Imprimer
Ethyl red ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pas de colorants cyanines
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Diethylamino)azobenzene-2'-carboxylic Acid, Diethyl Red
D0524-1G D0524-25G
TCIAD0524-1GEA 17.6 EUR
TCIAD0524-1G TCIAD0524-25G
Ethyl red ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pas de colorants cyanines
Ethyl red
Formule: C₁₇H₁₉N₃O₂
MW: 297.36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002427
Numéro CAS: 76058-33-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C