Imprimer
1,1'-[Oxybis(éthylèneoxy)]diéthylène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethylene glycol divinyl ether, 1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethene, 1,1'-(Oxybis(ethyleneoxy))diethylene, 1,1'-(Oxybis(ethyleneoxy))diethene, Diethyleneglycoldivinylether, (2-(2-Ethenyloxyethoxy)ethoxy)ethene
Stabilization: Stabilisé avec hydroxyde de potassium
D0498-25ML D0498-100ML
TCIAD0498-25MLEA 44 EUR
TCIAD0498-25ML TCIAD0498-100ML
1,1'-[Oxybis(éthylèneoxy)]diéthylène ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,1'-[Oxybis(éthylèneoxy)]diéthylène
Formule: H₂CCHO(CH₂)₂O(CH₂)₂OCHCH₂
MW: 158.2 g/mol
Point d'ébullition: 197°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00054610
Numéro CAS: 764-99-8
EINECS: 212-133-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %