Imprimer
Zinc diethyldithiocarbamate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Zinc dethyldithiocarbamate, Diethyldithiocarbamic Acid Zinc Salt
D0492-25G D0492-500G
TCIAD0492-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0492-25G TCIAD0492-500G
Zinc diethyldithiocarbamate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Zinc diethyldithiocarbamate
Formule: C₅H₁₁NS₂
MW: 361.90 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064798
Numéro CAS: 14324-55-1
EINECS: 238-270-9
ONU: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C