Imprimer
Diethylammonium diethyldithiocarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethyldithiocarbamic Acid Diethylammonium Salt, Diethylammonium diethylcarbamodithioate
D0488-25G D0488-500G
TCIAD0488-25GEA 74.8 EUR
TCIAD0488-25G TCIAD0488-500G
Diethylammonium diethyldithiocarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Diethylammonium diethyldithiocarbamate
Formule: C₅H₁₁NS₂
MW: 222.41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013146
Numéro CAS: 1518-58-7
EINECS: 216-175-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99b1500a922016c30988b919527debeac53f37ae&vid=99b1500a922016c30988b919527debeac53f37ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency