Imprimer
N-(2-Diethylaminoethyl)-1-naphthylamine oxalate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D0469-1G D0469-25G D0469-5G
TCIAD0469-1GEA 17.6 EUR
TCIAD0469-1G TCIAD0469-25G TCIAD0469-5G
N-(2-Diethylaminoethyl)-1-naphthylamine oxalate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(2-Diethylaminoethyl)-1-naphthylamine oxalate
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00060156
Numéro CAS: 29473-53-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
Sensitiveness to pass test