Imprimer
Di-tert-dodecyl disulphide (mixture of isomers)
Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Dodecyl Disulphide
D0447-25G D0447-250G
TCIAD0447-25GEA 34.1 EUR
TCIAD0447-25G TCIAD0447-250G
Di-tert-dodecyl disulphide (mixture of isomers)
Di-tert-dodecyl disulphide (mixture of isomers)
Formule: C₂₄H₅₀S₂
Point d'éclair: 118°C
Numéro MDL: MFCD00059944
Numéro CAS: 27458-90-8
EINECS: 248-468-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) many component mixture
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid