Imprimer
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium dihydraté ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Dichloroindophenol, sodium salt dihydrate, Sodium 4-(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phenoxide dihydrate, Tillmans' reagent dihydrate, 2,6-Dichloroindophenol sodium dihydrate, 2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt, 2,6-Dichloroindophenol sodium salt dihydrate, Sodium 2,6-Dichlorobenzenone-indo-phenol
D0375-1G D0375-25G
TCIAD0375-1GEA 58.3 EUR
TCIAD0375-1G TCIAD0375-25G
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium dihydraté ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté
Formule: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·2H₂O
MW: 326.105 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150015
Numéro CAS: 620-45-1
EINECS: 210-640-4
Merck Index: 14,03068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ed4907bc4b6dcf00f5babf3a67e851d64f4bac&vid=aeff1fbea7211b5cd8702520e527a12f1098a2ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss 10.0 to 14.0 %
Interference pigment to pass test