Imprimer
Ethylene glycol dibenzyl ether ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dibenzyl Glycol, 1,2-Bis(benzyloxy)ethane, Dibenzyl Cellosolve, 1,2-Dibenzyloxyethane
D0160-25ML D0160-5ML
TCIAD0160-25MLEA 152 EUR
TCIAD0160-25ML TCIAD0160-5ML
Ethylene glycol dibenzyl ether ≥95.0% (par GC)
Ethylene glycol dibenzyl ether
Formule: C₁₆H₁₈O₂
MW: 242.32 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD00030016
Numéro CAS: 622-22-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %