Imprimer
Sodium dibenzyldithiocarbamate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dibenzyldithiocarbamic Acid Sodium Salt
D0156-25G D0156-5G
TCIAD0156-25GEA 378 EUR
TCIAD0156-25G TCIAD0156-5G
Sodium dibenzyldithiocarbamate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium dibenzyldithiocarbamate hydrate
Formule: C₁₅H₁₅NS₂
Numéro MDL: MFCD00066462
Numéro CAS: 55310-46-8
EINECS: 259-587-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b90b74306b66e1ca295172c0d2bba810bc93ed0&vid=b9df075251034b982fc763f0dfc36fb57a2dee63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in EtOH almost transparency
Water (Vaporization methoed) max. 27.0 %
Sensitiveness to pass test