Imprimer
4-Diazo-N,N-dimethylaniline chloride zinc chloride hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine Diazonium Chloride Zinc Chloride
D0140-25G D0140-500G
TCIAD0140-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0140-25G TCIAD0140-500G
4-Diazo-N,N-dimethylaniline chloride zinc chloride hydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4-Diazo-N,N-dimethylaniline chloride zinc chloride hydrate
Formule: C₈H₁₀ClN₃
Numéro MDL: MFCD00031685
Numéro CAS: 6087-56-5
EINECS: 228-021-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 20.0 %