Imprimer
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Amino-DL-alanine Hydrobromide, 2,3-Diaminopropanoic acid hydrobromide, H-DL-Dapa-OH·HBr
D0115-25G D0115-5G
TCIAD0115-25GEA 357 EUR
TCIAD0115-25G TCIAD0115-5G
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrobromide
Formule: C₃H₈N₂O₂
MW: 185.02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012883
Numéro CAS: 18635-45-5
EINECS: 242-467-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency