Imprimer
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DAPPD, N,N'-1,4-Phenylenebisacetamide, N,N'-(1,4-Phenylene)diacetamide
D0068-25G D0068-5G
TCIAD0068-25GEA 168 EUR
TCIAD0068-25G TCIAD0068-5G
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (par GC, azote total)
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00026142
Numéro CAS: 140-50-1
EINECS: 205-417-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency