Imprimer
Dehydroepiandrosterone Acetate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0045-25G D0045-5G
TCIAD0045-25GEA 143 EUR
TCIAD0045-25G TCIAD0045-5G
Dehydroepiandrosterone Acetate ≥99.0% (par GC)
Dehydroepiandrosterone Acetate
Formule: C₂₁H₃₀O₃
Numéro MDL: MFCD00021119
Numéro CAS: 853-23-6
EINECS: 212-714-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 169.0 to 172.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +3.0 to +6.0 deg (C=2, EtOH)
Solubility in hot Methanol almost transparency