Imprimer
(S)-(-)-β-Citronellol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3619-25ML C3619-5ML
TCIAC3619-25MLEA 62.7 EUR
TCIAC3619-25ML TCIAC3619-5ML
(S)-(-)-β-Citronellol ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-β-Citronellol
Formule: C₁₀H₂₀O
Point d'ébullition: 118°C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00063214
Numéro CAS: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%