8-Chloro-1-(3-chloropropyl)theobromine ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
8-Chloro-1-(3-chloropropyl)-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
C3618-5G
C3618-25G
TCIAC3618-5GEA
117
EUR
TCIAC3618-5G
TCIAC3618-25G
8-Chloro-1-(3-chloropropyl)theobromine ≥95.0% (par HPLC)
8-Chloro-1-(3-chloropropyl)theobromine
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Melting point | 144.0 to 148.0 deg-C |