Imprimer
4-Chloro-1-butène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3611-5G C3611-25G
TCIAC3611-5GEA 50.6 EUR
TCIAC3611-5G TCIAC3611-25G
4-Chloro-1-butène ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-1-butène
Formule: C₄H₇Cl
Point d'ébullition: 75°C
Numéro MDL: MFCD00039386
Numéro CAS: 927-73-1
EINECS: 213-160-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %