Imprimer
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide Epoxide, N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-methyloxirane-2-carboxamide
C3607-5G C3607-25G
TCIAC3607-5GEA 27.5 EUR
TCIAC3607-5G TCIAC3607-25G
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide ≥95.0% (par GC)
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methyloxirane-2-carboxamide
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O₂
MW: 270.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD08460201
Numéro CAS: 90357-51-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C