Chloro-IB-MECA ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Cl-IB-MECA, 2-Chloro-N6-(3-iodobenzyl)adenosine-5'-N-methyluronamide, Namodenoson, (2S,3S,4R,5R)-5-(2-Chloro-6-((3-iodobenzyl)amino)-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxy-N-methyltetrahydrofuran-2-carboxamide
C3601-10MG
C3601-50MG
TCIAC3601-10MGEA
120
EUR
TCIAC3601-10MG
TCIAC3601-50MG
Chloro-IB-MECA ≥98.0% (par HPLC)
Chloro-IB-MECA
Formule:
C₁₈H₁₈ClIN₆O₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01861178 Numéro CAS: 163042-96-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 207.0 to 211.0 deg-C |
Elemental analysis (Nitrogen) | 14.70 to 16.20 % |