Imprimer
SCH-58261 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: SCH 58261, 2-(furan-2-yl)-7-phenethyl-7H-pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-5-amine, SCH58261, SCH-58261
C3599-25MG C3599-5MG
TCIAC3599-25MGEA 464 EUR
TCIAC3599-25MG TCIAC3599-5MG
SCH-58261 ≥98.0% (par HPLC)
SCH-58261
Formule: C₁₈H₁₅N₇O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00933778
Numéro CAS: 160098-96-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 27.00 to 29.80 %