Imprimer
(Cyclohexyl-CAAC)Rh(COD)Cl ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Chloro[2-(2,6-diisopropylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azaspiro[4.5]dec-1-ylidene][1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene]rhodium
C3592-1G C3592-100MG
TCIAC3592-1GEA 1180 EUR
TCIAC3592-1G TCIAC3592-100MG
(Cyclohexyl-CAAC)Rh(COD)Cl ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(Cyclohexyl-CAAC)Rh(COD)Cl
Formule: C₃₁H₄₇ClNRh
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1801869-83-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %