Imprimer
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, (6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
C3588-1G C3588-5G
TCIAC3588-1GEA 40.7 EUR
TCIAC3588-1G TCIAC3588-5G
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Chloro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₇BClNO₂
MW: 171.39 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411564
Numéro CAS: 1003043-40-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 111.0 %