Imprimer
Chelerythrine chloride ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-12-methyl-[1,3]dioxolo[4',5':4,5]benzo[1,2-c]phenanthridin-12-ium chloride
C3584-25MG C3584-100MG
TCIAC3584-25MGEA 134 EUR
TCIAC3584-25MG TCIAC3584-100MG
Chelerythrine chloride ≥97.0% (par HPLC)
Chelerythrine chloride
Formule: C₂₁H₁₈ClNO₄
Point de fusion: 195°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00060717
Numéro CAS: 3895-92-9
EINECS: 223-444-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Water max. 12.0 %