Imprimer
4-Cyano-3-fluorophenyl-4-n-pentylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Pentylbenzoic acid 4-Cyano-3-fluorophenyl ester, 4-Amylbenzoic acid 4-Cyano-3-fluorophenyl ester, 4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Pentylbenzoate, 4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Amylbenzoate
C3555-1G C3555-5G
TCIAC3555-1GEA 49.5 EUR
TCIAC3555-1G TCIAC3555-5G
4-Cyano-3-fluorophenyl-4-n-pentylbenzoate ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-3-fluorophenyl-4-n-pentylbenzoate
Formule: C₁₉H₁₈FNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11053363
Numéro CAS: 86786-89-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %