Imprimer
Carbamate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Carbamic acid methyl ester
269310010 269310050 269312500
ACRO269310010EA 126 EUR
ACRO269310010 ACRO269310050 ACRO269312500
Carbamate de méthyle 99%
Carbamate de méthyle
Formule: C₂H₅NO₂
MW: 75.07 g/mol
Point d'ébullition: 176…177 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 54…56 °C
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007964
Numéro CAS: 598-55-0
EINECS: 209-939-2
Merck Index: 12,06115
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %