4-Cyano-4-[[(dodecylthio)carbonothioyl]thio]pentanoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4-Cyano-4-[(dodecylsulphanylthiocarbonyl)sulphanyl]pentanoic acid, 4-Cyano-4-(dodecylsulphanylthiocarbonyl)sulphanylpentanoic acid
C3546-1G
C3546-5G
TCIAC3546-1GEA
109
EUR
TCIAC3546-1G
TCIAC3546-5G
4-Cyano-4-[[(dodecylthio)carbonothioyl]thio]pentanoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Cyano-4-[[(dodecylthio)carbonothioyl]thio]pentanoic acid
Formule:
C₁₉H₃₃NO₂S₃ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD11040288 Numéro CAS: 870196-80-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 61.0 to 65.0 deg-C |